Ethyl-5-bromvalerat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR322208-25G
APOSOR322208-25GEA 0 EUR
APOSOR322208-25G
Ethyl-5-bromvalerat
Ethyl-5-bromvalerat
Formel: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 105…107 °C/15mmHg
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000266
CAS-Nummer: 14660-52-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR