(2E)-1-(Furan-3-yl)-3-[(4-methoxyphenyl)amino]prop-2-en-1-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32221-1G
APOSOR32221-1GEA
1570
EUR
APOSOR32221-1G
(2E)-1-(Furan-3-yl)-3-[(4-methoxyphenyl)amino]prop-2-en-1-one, tech
(2E)-1-(Furan-3-yl)-3-[(4-methoxyphenyl)amino]prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₄H₁₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02082365 CAS-Nummer: 477854-96-9 |