4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
OR322216-250MG
APOSOR322216-250MGEA
69.6
EUR
APOSOR322216-250MG
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidine
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂S Molecular Weight: 238,736 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00458475 CAS-Nummer: 81765-97-1 |