1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322230-5G
APOSOR322230-5GEA 0 EUR
APOSOR322230-5G
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
1,3-Bis(methoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Formel: C₆H₁₀N₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674104
CAS-Nummer: 34840-23-8