cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
cis-Cyclopent-4-ene-1,3-diol
OR322236-100MG
APOSOR322236-100MGEA
79.9
EUR
APOSOR322236-100MG
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,116 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077703 CAS-Nummer: 29783-26-4 |