3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32224-1G
APOSOR32224-1GEA
1570
EUR
APOSOR32224-1G
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one, tech
3-[(4-Chlorophenyl)methyl]-4-hydroxy-1-(prop-2-en-1-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₁₅H₁₄ClNO₂ Molecular Weight: 275,73 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871428 CAS-Nummer: 477856-22-7 |