5-(Methylthio)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-5-methylthio-1,2,4-thiadiazole
OR322242-1G
APOSOR322242-1GEA
0
EUR
APOSOR322242-1G
5-(Methylthio)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
5-(Methylthio)-1,2,4-thiadiazol-3-amine
Formel:
C₃H₅N₃S₂ Molecular Weight: 147,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00799288 CAS-Nummer: 60093-10-9 |