4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32225-1G
APOSOR32225-1GEA 0 EUR
APOSOR32225-1G
4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid, tech
4-Chloro-2-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871429
CAS-Nummer: 477856-31-8