Methyl 1-(4-methoxybenzoyl)piperidine-4-carboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32227-1G
APOSOR32227-1GEA
1570
EUR
APOSOR32227-1G
Methyl 1-(4-methoxybenzoyl)piperidine-4-carboxylate, tech
Methyl 1-(4-methoxybenzoyl)piperidine-4-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Molecular Weight: 277,316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568754 CAS-Nummer: 303994-55-0 |