7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-benzo[b]azepin-5(2H)-one, 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-one
OR322271-1G
APOSOR322271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR322271-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one 98%
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195,6455 g/mol
Schmelzpunkt: 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738694
CAS-Nummer: 160129-45-3