5-Methylthiazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR322292-1G
APOSOR322292-1GEA 0 EUR
APOSOR322292-1G
5-Methylthiazol
5-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Siedepunkt: 141…142 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005335
CAS-Nummer: 3581-89-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR