Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322299-250MG
APOSOR322299-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR322299-250MG
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Boc-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₇H₂₃NO₄ Molecular Weight: 305.38 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00673774 CAS-Nummer: 167262-68-2 |