DL-2-Methylaminosuccinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322308-1G
APOSOR322308-1GEA
0
EUR
APOSOR322308-1G
DL-2-Methylaminosuccinic acid
DL-2-Methylaminosuccinic acid
Formel:
C₅H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065918 CAS-Nummer: 17833-53-3 |