4-Chloro-6-(1h-imidazol-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-6-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
OR322318-250MG
APOSOR322318-250MGEA
53.8
EUR
APOSOR322318-250MG
4-Chloro-6-(1h-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-6-(1h-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₇H₅ClN₄ Molecular Weight: 180,594 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631197 CAS-Nummer: 114834-02-5 |