3',4'-Dimethylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on
OR322319-25G
APOSOR322319-25GEA
101
EUR
APOSOR322319-25G
3',4'-Dimethylacetophenon
3',4'-Dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O Molecular Weight: 148,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008743 CAS-Nummer: 3637-01-2 |