3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32233-1G
APOSOR32233-1GEA
156
EUR
APOSOR32233-1G
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline 95%
3-Bromo-4-(morpholin-4-yl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O Molecular Weight: 257.127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02081966 CAS-Nummer: 347324-26-9 |