4-[4-(Pyridin-2-yl)pyrimidin-2-yl]phenol, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32234-1G
APOSOR32234-1GEA
1570
EUR
APOSOR32234-1G
4-[4-(Pyridin-2-yl)pyrimidin-2-yl]phenol, tech
4-[4-(Pyridin-2-yl)pyrimidin-2-yl]phenol
Formel:
C₁₅H₁₁N₃O Molecular Weight: 249,267 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02187283 CAS-Nummer: 477856-93-2 |