5-Chlor-2-nitro-p-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
OR322344-25G
APOSOR322344-25GEA
195
EUR
APOSOR322344-25G
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin 95%
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186.60 g/mol Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034066 CAS-Nummer: 7149-80-6 |