1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32235-1G
APOSOR32235-1GEA 1570 EUR
APOSOR32235-1G
1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
1,2-Dimethyl (1R,2S)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
Formel: C₁₂H₁₈O₄
Molecular Weight: 226,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02571655
CAS-Nummer: 55264-91-0