1,2-Dimethyl (1R,2R)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32236-1G
APOSOR32236-1GEA
1570
EUR
APOSOR32236-1G
1,2-Dimethyl (1R,2R)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate, tech
1,2-Dimethyl (1R,2R)-4,5-dimethylcyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylate
Formel:
C₁₂H₁₈O₄ Molecular Weight: 226,269 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08690904 CAS-Nummer: 1881275-59-7 |