6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
OR322369-1G
APOSOR322369-1GEA 27.7 EUR
APOSOR322369-1G
6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046152
CAS-Nummer: 20035-41-0