2-Bromethyl-phenylsulfid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Bromoethyl)(phenyl)sulphane
OR322375-5G
APOSOR322375-5GEA 68.3 EUR
APOSOR322375-5G
2-Bromethyl-phenylsulfid
2-Bromethyl-phenylsulfid
Formel: C₈H₉BrS
Molecular Weight: 217,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040826
CAS-Nummer: 4837-01-8