4-((Dimethylamino)methyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-N,N-dimethylbenzylamine
OR322378-5G
APOSOR322378-5GEA 95.7 EUR
APOSOR322378-5G
4-((Dimethylamino)methyl)aniline
4-((Dimethylamino)methyl)aniline
Formel: C₉H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035953
CAS-Nummer: 6406-74-2