5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyphenol, (5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol

OR32240-1G
APOSOR32240-1GEA 1570 EUR
APOSOR32240-1G
5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzylalkohol, technische Qualität
5-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO₃
Molecular Weight: 233,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02081986
CAS-Nummer: 35090-64-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR