Diethyl(2-oxobutyl)phosphonat

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR322414-1G
APOSOR322414-1GEA 190 EUR
APOSOR322414-1G
Diethyl(2-oxobutyl)phosphonat
Diethyl(2-oxobutyl)phosphonat
Formel: C₈H₁₇O₄P
Dichte: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1067-73-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR