1-Benzyl-4-(ethoxycarbonylmethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322421-500MG
APOSOR322421-500MGEA
0
EUR
APOSOR322421-500MG
1-Benzyl-4-(ethoxycarbonylmethyl)piperazine
1-Benzyl-4-(ethoxycarbonylmethyl)piperazine
Formel:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Siedepunkt: 155…160 °C/0,8mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076590 CAS-Nummer: 23173-76-4 |