Cyclobutylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR322423-5G
APOSOR322423-5GEA
0
EUR
APOSOR322423-5G
Cyclobutylamine hydrochloride
Cyclobutylamine hydrochloride
Formel:
C₄H₉N·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034953 CAS-Nummer: 6291-01-6 |