2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32244-1G
OR32244-5G
APOSOR32244-1GEA
180
EUR
APOSOR32244-1G
APOSOR32244-5G
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine 95%
2,5-Dimethyl-6-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Formel:
C₁₄H₁₄N₄ Molecular Weight: 238.288 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02661827 CAS-Nummer: 428845-73-2 |