5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322455-250MG
APOSOR322455-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR322455-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
5-(1-Pyrrolidinyl)-2-furaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02629619
CAS-Nummer: 84966-28-9