4-Methyl-1H,2H,3H,5H,9bH-indeno[1,2-d]pyrimidine-2,5-dione, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32247-1G
APOSOR32247-1GEA
1570
EUR
APOSOR32247-1G
4-Methyl-1H,2H,3H,5H,9bH-indeno[1,2-d]pyrimidine-2,5-dione, tech
4-Methyl-1H,2H,3H,5H,9bH-indeno[1,2-d]pyrimidine-2,5-dione
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02572010 CAS-Nummer: 123044-21-3 |