4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR322475-500MG
APOSOR322475-500MGEA 109 EUR
APOSOR322475-500MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₉H₇ClN₂S
Molecular Weight: 210,69 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00572400
CAS-Nummer: 300816-22-2