6-Chloro-3-nitropyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Chloro-3-nitropicolinamide
OR322491-250MG
APOSOR322491-250MGEA
85.7
EUR
APOSOR322491-250MG
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carboxamide
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carboxamide
Formel:
C₆H₄ClN₃O₃ Molecular Weight: 201,567 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07780776 CAS-Nummer: 171178-21-5 |