Diethylentriamin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2'-Iminodiethylamin, Bis(2-aminoethyl)amin, 2,2'-Diaminodiethylamin, 2,2'-Iminodi(ethylamin), 3-Azapentan-1,5-diamin
OR322494-100G
APOSOR322494-100GEA 0 EUR
APOSOR322494-100G
Diethylentriamin
Diethylentriamin
Formel: C₄H₁₃N₃
Molecular Weight: 103,17 g/mol
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008171
CAS-Nummer: 111-40-0
UN: 2079
ADR: 8,II