2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
OR322504-5G
APOSOR322504-5GEA
94.4
EUR
APOSOR322504-5G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅N₃O Molecular Weight: 123.11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701714 CAS-Nummer: 120747-84-4 |