2-Methylveratraldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzaldehyde
OR322506-250MG
APOSOR322506-250MGEA
62.5
EUR
APOSOR322506-250MG
2-Methylveratraldehyde
2-Methylveratraldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03428551 CAS-Nummer: 51234-09-4 |