2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR322513-5G
APOSOR322513-5GEA
0
EUR
APOSOR322513-5G
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Phenyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₅H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00435481 CAS-Nummer: 25365-71-3 |