Methyl-4-acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32252-1G
APOSOR32252-1GEA
488
EUR
APOSOR32252-1G
Methyl-4-acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-acetyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02571735 CAS-Nummer: 40611-82-3 |