Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzenepropanoic acid,2-nitro-b-oxo-, ethyl ester, ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate, 2-Nitrobenzoylacetic acid ethyl ester
OR322527-1G
APOSOR322527-1GEA
126
EUR
APOSOR322527-1G
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Ethyl-2-nitrobenzoylacetate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₅ Molecular Weight: 237,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03424821 CAS-Nummer: 52119-39-8 |