4-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine 94%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32253-1G
APOSOR32253-1GEA
393
EUR
APOSOR32253-1G
4-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine 94%
4-Chloro-6-methyl-2-(2-pyridinyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₈ClN₃ Molecular Weight: 205,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00662786 CAS-Nummer: 77168-31-1 |