4-Methylpyrimidin

Lieferant: Apollo Scientific

OR322543-10G
APOSOR322543-10GEA 0 EUR
APOSOR322543-10G
4-Methylpyrimidin
4-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94.12 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C
Schmelzpunkt: 32
Dichte: 1.031 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006115
CAS-Nummer: 3438-46-8
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR