(3E)-3-{1-[(2-Methoxyphenyl)amino]ethylidene}oxolan-2-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32255-1G
APOSOR32255-1GEA
1570
EUR
APOSOR32255-1G
(3E)-3-{1-[(2-Methoxyphenyl)amino]ethylidene}oxolan-2-one, tech
(3E)-3-{1-[(2-Methoxyphenyl)amino]ethylidene}oxolan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molecular Weight: 233,263 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617587 CAS-Nummer: 123438-75-5 |