Ethyl 3-amino-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR322552-250MG
APOSOR322552-250MGEA
133
EUR
APOSOR322552-250MG
Ethyl 3-amino-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1H-indole-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molecular Weight: 204,225 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00141060 CAS-Nummer: 87223-77-6 |