2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
Lieferant: Apollo Scientific
OR32257-1G
APOSOR32257-1GEA
1570
EUR
APOSOR32257-1G
2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one, tech
2,2-Dimethyl-7-propoxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formel:
C₁₄H₁₈O₃ Molecular Weight: 234,291 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03617868 CAS-Nummer: 115613-80-4 |