Boc-L-Serin-Methylester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Boc-Ser-OMe, N-Boc-L-serine Methyl Ester, BOC-L-Serine methyl ester
OR322570-500G
APOSOR322570-500GEA
202
EUR
APOSOR322570-500G
Boc-L-Serin-Methylester
Boc-L-Serin-Methylester
Formel:
C₉H₁₇NO₅ Dichte: 1,082 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191869 CAS-Nummer: 2766-43-0 |