Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR322574-1G
APOSOR322574-1GEA
72.5
EUR
APOSOR322574-1G
Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione
Pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4(1h,3h)-dione
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234704 CAS-Nummer: 21038-66-4 |