3-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Iodopyrazole
OR322575-1G
APOSOR322575-1GEA
53.8
EUR
APOSOR322575-1G
3-Iod-1H-pyrazol
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃IN₂ Molecular Weight: 193.98 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12022324 CAS-Nummer: 4522-35-4 |