N-(3-Bromophenyl)methanesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR322586-1G
APOSOR322586-1GEA
88.6
EUR
APOSOR322586-1G
N-(3-Bromophenyl)methanesulphonamide
N-(3-Bromophenyl)methanesulphonamide
Formel:
C₇H₈BrNO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01213915 CAS-Nummer: 83922-51-4 |