5,7-Dimethylisatin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,7-Dimethylindolin-2,3-dion, 5,7-Dimethyl-2,3-indolindion, 5,7-Dimethyl-2,3-dioxoindolin, 5,7-Dimethyl-1H-indol-2,3-dion
OR322609-25G
APOSOR322609-25GEA
68.3
EUR
APOSOR322609-25G
5,7-Dimethylisatin 97%
5,7-Dimethylisatin
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047219 CAS-Nummer: 39603-24-2 |