N-Methylbenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR322621-250MG
APOSOR322621-250MGEA
104
EUR
APOSOR322621-250MG
N-Methylbenzohydrazide
N-Methylbenzohydrazide
Formel:
C₈H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728476 CAS-Nummer: 1483-24-5 |