2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 2-(dimethylamino)-, 2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
OR322627-1G
APOSOR322627-1GEA 306 EUR
APOSOR322627-1G
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₆H₈N₂OS
Molecular Weight: 156,2 g/mol
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03844445
CAS-Nummer: 1005-28-3